Stampa…
2,3,4,5-Tetrafluorobenzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC0743-100G PC0743-25G PC0743-5G
APOSPC0743-100GEA 331 EUR
APOSPC0743-100G APOSPC0743-25G APOSPC0743-5G
2,3,4,5-Tetrafluorobenzonitrile
2,3,4,5-Tetrafluorobenzonitrile
Formula: C₇HF₄N
Peso molecolare: 175,09 g/mol
Punto di ebollizione: 164…165 °C
Densità: 1,463 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 70 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040187
CAS Number: 16582-93-7
UN: 3276
ADR: 6.1,III