Stampa…
4-Bromo-2,6-difluorobenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC0737-100G PC0737-5G PC0737-25G
APOSPC0737-100GEA 210 EUR
APOSPC0737-100G APOSPC0737-5G APOSPC0737-25G
4-Bromo-2,6-difluorobenzoic acid
4-Bromo-2,6-difluorobenzoic acid
Formula: C₇H₃BrF₂O₂
Peso molecolare: 237 g/mol
Punto di fusione: 198…204 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094085
CAS Number: 183065-68-1