Pyridinium fluorochromate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
PC0727-25G
PC0727-5G
APOSPC0727-25GEA
154
EUR
APOSPC0727-25G
APOSPC0727-5G
Pyridinium fluorochromate 98%
Pyridinium fluorochromate
Formula:
C₅H₆CrFNO₃ Punto di fusione: 165 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00151617 CAS Number: 83042-08-4 UN: 1479 ADR: 5.1,II |