Stampa…
4-Fluoro-N-(4-fluorobenzylidene)aniline
Fornitore: Apollo Scientific
PC0720-1G PC0720-5G
APOSPC0720-1GEA 80 EUR
APOSPC0720-1G APOSPC0720-5G
4-Fluoro-N-(4-fluorobenzylidene)aniline
4-Fluoro-N-(4-fluorobenzylidene)aniline
Formula: C₁₃H₉F₂N
Peso molecolare: 217,22 g/mol
Punto di fusione: 63…67 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00017950
CAS Number: 39769-09-0