Stampa…
N-(4-Fluorobenzylidene)aniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC0719-1G PC0719-5G
APOSPC0719-1GEA 80 EUR
APOSPC0719-1G APOSPC0719-5G
N-(4-Fluorobenzylidene)aniline
N-(4-Fluorobenzylidene)aniline
Formula: C₁₃H₁₀FN
Peso molecolare: 199,23 g/mol
Punto di ebollizione: 176 °C
Punto di fusione: 44 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00017971
CAS Number: 5676-81-3