Stampa…
4-(4-Fluorophenyl)butyric acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC0715-5G PC0715-1G
APOSPC0715-5GEA 270 EUR
APOSPC0715-5G APOSPC0715-1G
4-(4-Fluorophenyl)butyric acid 98%
4-(4-Fluorophenyl)butyric acid
Formula: C₁₀H₁₁FO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03788503
CAS Number: 589-06-0