Stampa…
2-Ethoxy-5-fluoro-4-pyrimidinone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Fluorouracil Related Compound F, 2-Ethoxy-5-fluoropyrimidin-4(3H)-one, 5-Fluoro-2-ethoxy-4-pyrimidinone
PC0704-25G PC0704-5G
APOSPC0704-25GEA 96 EUR
APOSPC0704-25G APOSPC0704-5G
2-Ethoxy-5-fluoro-4-pyrimidinone
2-Ethoxy-5-fluoro-4-pyrimidinone
Formula: C₆H₇FN₂O₂
Peso molecolare: 158,13 g/mol
Punto di fusione: 180…184 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03265436
CAS Number: 56177-80-1
EINECS: 260-029-1