4'-(2-Fluorophenyl)propiophenone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₅H₁₃FO Punto di fusione: 76…77 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00236612 CAS Number: 37989-92-7 |