Stampa…
Ethyl-4,4-difluorocyclohexanecarboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC0689-1G PC0689-5G
APOSPC0689-1GEA 21.9 EUR
APOSPC0689-1G APOSPC0689-5G
Ethyl-4,4-difluorocyclohexanecarboxylate
Ethyl-4,4-difluorocyclohexanecarboxylate
Formula: C₉H₁₄F₂O₂
Punto di ebollizione: 84…86 °C/8mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03788494
CAS Number: 178312-47-5