Stampa…
4,4-Difluorocyclohexanecarboxylic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4,4-difluorocyclohexane-1-carboxylic acid
PC0688-25G PC0688-5G PC0688-100G
APOSPC0688-25GEA 123 EUR
APOSPC0688-25G APOSPC0688-5G APOSPC0688-100G
4,4-Difluorocyclohexanecarboxylic acid 98%
4,4-Difluorocyclohexanecarboxylic acid
Formula: C₇H₁₀F₂O₂
Peso molecolare: 164,15 g/mol
Punto di fusione: 103…107 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03788493
CAS Number: 122665-97-8