Stampa…
(Difluoromethyl)benzene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC0683-1G PC0683-25G PC0683-5G
APOSPC0683-1GEA 40.8 EUR
APOSPC0683-1G APOSPC0683-25G APOSPC0683-5G
(Difluoromethyl)benzene 95%
(Difluoromethyl)benzene
Formula: C₇H₆F₂
Punto di ebollizione: 133…139 °C
Densità: 1,138 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 35,5 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03788488
CAS Number: 455-31-2
UN: 2920
ADR: 8+3,II