Stampa…

4-Fluorocatechol 97%

Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo

Synonyms: 4-Fluoro-1,2-dihydroxybenzene, 4-Fluoropyrocatechol

PC0672-1G PC0672-5G PC0672-500MG
APOSPC0672-1GEA 125 EUR
APOSPC0672-1G APOSPC0672-5G APOSPC0672-500MG
4-Fluorocatechol 97%
4-Fluorocatechol
Formula: C₆H₅FO₂
Peso molecolare: 128,10 g/mol
Punto di fusione: 90…91 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01317539
CAS Number: 367-32-8
EINECS: 226-356-9
UN: 1759
ADR: 8,II

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR