Stampa…
1-Bromo-2-fluoro-4-iodobenzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC0670-500G PC0670-100G PC0670-1KG
APOSPC0670-500GEA 221 EUR
APOSPC0670-500G APOSPC0670-100G APOSPC0670-1KG
1-Bromo-2-fluoro-4-iodobenzene 98%
1-Bromo-2-fluoro-4-iodobenzene
Formula: C₆H₃BrFI
Punto di ebollizione: 80 °C/2,5mmHg
Punto di fusione: 34…38 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00042577
CAS Number: 136434-77-0