Stampa…
4-Fluoro-D-phenylalanine
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (R)-2-Amino-3-(4-fluorophenyl)propanoic acid, H-D-Phe(4-F)-OH
PC0660-25G PC0660-5G
APOSPC0660-25GEA 241 EUR
APOSPC0660-25G APOSPC0660-5G
4-Fluoro-D-phenylalanine
4-Fluoro-D-phenylalanine
Formula: C₉H₁₀FNO₂
Peso molecolare: 183,1800 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00063063
CAS Number: 18125-46-7