Stampa…
1,3-Difluoroacetone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC066-5G
APOSPC066-5GEA 331 EUR
APOSPC066-5G
1,3-Difluoroacetone 98%
1,3-Difluoroacetone
Formula: C₃H₄F₂O
Punto di ebollizione: 101…102 °C
Densità: 1,307 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 51 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07368665
CAS Number: 453-14-5
UN: 2929
ADR: 6.1+3,II