Stampa…
Carmofur
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Fluoro-N-hexyl-2,4-dioxo-3,4-dihydropyrimidine-1(2H)-carboxamide, 5-Fluoro-1-hexylcarbamoyluracil
PC0659-1G PC0659-5G
APOSPC0659-1GEA 80 EUR
APOSPC0659-1G APOSPC0659-5G
Carmofur
Carmofur
Formula: C₁₁H₁₆FN₃O₃
Peso molecolare: 257,27 g/mol
Punto di fusione: 110…111 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00866284
CAS Number: 61422-45-5