Stampa…
Ethyl-4-hydroxy-6-(trifluoromethyl)quinoline-3-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 4-hydroxy-6-(trifluoromethyl)quinoline-3-carboxylate
PC0654-1G PC0654-5G
APOSPC0654-1GEA 109 EUR
APOSPC0654-1G APOSPC0654-5G
Ethyl-4-hydroxy-6-(trifluoromethyl)quinoline-3-carboxylate
Ethyl-4-hydroxy-6-(trifluoromethyl)quinoline-3-carboxylate
Formula: C₁₃H₁₀F₃NO₃
Peso molecolare: 285,2200 g/mol
Punto di fusione: 336 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00173369
CAS Number: 26893-12-9