Stampa…
1,1,1,2,3-Pentafluoropropane 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC0638-25G PC0638-5G
APOSPC0638-25GEA 1250 EUR
APOSPC0638-25G APOSPC0638-5G
1,1,1,2,3-Pentafluoropropane 99%
1,1,1,2,3-Pentafluoropropane
Formula: C₃H₃F₅
Punto di ebollizione: 23 °C
Densità: 1,267 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00236624
CAS Number: 431-31-2