Stampa…
(S)-1-(2-Fluorophenyl)ethylamine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: (S)-1-(2-Fluorophenyl)ethanamine
PC0612-1G PC0612-250MG
APOSPC0612-1GEA 162 EUR
APOSPC0612-1G APOSPC0612-250MG
(S)-1-(2-Fluorophenyl)ethylamine
(S)-1-(2-Fluorophenyl)ethylamine
Formula: C₈H₁₀FN
Peso molecolare: 139,17 g/mol
Punto di ebollizione: 179,8 °C
Densità: 1,063 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 70,2 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03092994
CAS Number: 68285-25-6