Stampa…
(S)-(-)-4-Fluoro-α-methylbenzyl alcohol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (S)-1-(4-Fluorophenyl)ethanol, (1S)-1-(4-Fluorophenyl)ethan-1-ol
PC0610-1G PC0610-250MG
APOSPC0610-1GEA 212 EUR
APOSPC0610-1G APOSPC0610-250MG
(S)-(-)-4-Fluoro-α-methylbenzyl alcohol 98%
(S)-(-)-4-Fluoro-α-methylbenzyl alcohol
Formula: C₈H₉FO
Peso molecolare: 140,16 g/mol
Densità: 1,111 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03092998
CAS Number: 101219-73-2