Stampa…
(R)-(+)-4-Fluoro-α-methylbenzyl alcohol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC0609-5G
APOSPC0609-5GEA 959 EUR
APOSPC0609-5G
(R)-(+)-4-Fluoro-α-methylbenzyl alcohol 97%
(R)-(+)-4-Fluoro-α-methylbenzyl alcohol
Formula: C₈H₉FO
Punto di ebollizione: 90…92 °C/6,75mmHg
Densità: 1,109 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 91 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03092997
CAS Number: 101219-68-5