Stampa…
2'-Hydroxy-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC0592-250MG PC0592-1G
APOSPC0592-250MGEA 184 EUR
APOSPC0592-250MG APOSPC0592-1G
2'-Hydroxy-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone
2'-Hydroxy-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Formula: C₉H₇F₃O₃
Peso molecolare: 220,15 g/mol
Punto di fusione: 28…31 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01091002
CAS Number: 146575-64-6