Stampa…
2,3,5,6-Tetrafluoro-p-xylene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC0582-1G PC0582-250MG
APOSPC0582-1GEA 29 EUR
APOSPC0582-1G APOSPC0582-250MG
2,3,5,6-Tetrafluoro-p-xylene 98%
2,3,5,6-Tetrafluoro-p-xylene
Formula: C₈H₆F₄
Punto di ebollizione: 143…144 °C
Punto di fusione: 35…37 °C
Flash Pt: 47 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012231
CAS Number: 703-87-7
UN: 1325
ADR: 4.1,III