(S)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
(S)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethyl alcohol, (S)-(-)-3,5-Bis(trifluoromethyl)-alpha-methylbenzyl alcohol, (1S)-(-)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-ol, (S)-1-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)ethanol, (S)-3,5-Bis(trifluoromethyl)-alpha-methylbenzyl alcohol
Formula:
C₁₀H₈F₆O Peso molecolare: 258.16 g/mol Punto di ebollizione: 83 °C/11mmHg Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03093011 CAS Number: 225920-05-8 |