Stampa…
(R)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC0580-25G PC0580-5G PC0580-1G
APOSPC0580-25GEA 91.6 EUR
APOSPC0580-25G APOSPC0580-5G APOSPC0580-1G
(R)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanol
(R)-1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanol
Formula: C₁₀H₈F₆O
Punto di fusione: 53…58 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03093010
CAS Number: 127852-28-2