Stampa…
Sodium trifluoromethanesulphinate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC0579-5G PC0579-25G PC0579-100G
APOSPC0579-5GEA 21.9 EUR
APOSPC0579-5G APOSPC0579-25G APOSPC0579-100G
Sodium trifluoromethanesulphinate 95%
Sodium trifluoromethanesulphinate
Formula: CHF₃O₂S
Punto di fusione: 350 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03092989
CAS Number: 2926-29-6