Stampa…
FCCP 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: FCCP, [4-(Trifluoromethoxy)phenyl]carbonohydrazonoyl dicyanide, [4-(Trifluoromethoxy)phenylhydrazono]malononitrile, Carbonyl cyanide 4-(Trifluoromethoxy)phenylhydrazone
PC0578-1G PC0578-250MG PC0578-5G
APOSPC0578-1GEA 212 EUR
APOSPC0578-1G APOSPC0578-250MG APOSPC0578-5G
FCCP 95+%
FCCP
Formula: C₁₀H₅F₃N₄O
Peso molecolare: 254,17 g/mol
Punto di fusione: 174…175 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00009699
CAS Number: 370-86-5
EINECS: 206-730-8
UN: 2811
ADR: 6.1,II