Stampa…
2-Chloro-4-fluoro-5-methylaniline 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC0576-1G PC0576-5G PC0576-10G
APOSPC0576-1GEA 21.9 EUR
APOSPC0576-1G APOSPC0576-5G APOSPC0576-10G
2-Chloro-4-fluoro-5-methylaniline 99%
2-Chloro-4-fluoro-5-methylaniline
Formula: C₇H₇ClFN
Punto di fusione: 70…73 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00055369
CAS Number: 124185-35-9