Bis(trifluoromethanesulphonyl)imide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₂HF₆NO₄S₂ Punto di ebollizione: 90…91 °C Punto di fusione: 46…57 °C Densità: 1,36 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00214154 CAS Number: 82113-65-3 UN: 3261 ADR: 8,I |