Tris(perfluorobutyl)amine for mass spectrometry
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₂F₂₇N Punto di ebollizione: 178…180 °C Densità: 1,88 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000436 CAS Number: 311-89-7 EINECS: 206-223-1 |