Stampa…
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-4-carboxaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioxole-4-carbaldehyde
PC0563-1G PC0563-5G PC0563-10G
APOSPC0563-1GEA 24.8 EUR
APOSPC0563-1G APOSPC0563-5G APOSPC0563-10G
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-4-carboxaldehyde 97%
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-4-carboxaldehyde
Formula: C₈H₄F₂O₃
Peso molecolare: 186,11 g/mol
Punto di ebollizione: 62…64 °C
Flash Pt: 91,1 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00792419
CAS Number: 119895-68-0