2,2,3,3-Tetrafluoropropyl trifluoroacetate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₅H₃F₇O₂ Punto di ebollizione: 90…93 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00516928 CAS Number: 107551-72-4 |