Stampa…
1-Fluoro-2-iodoethane 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC0560-5G PC0560-1G PC0560-25G
APOSPC0560-5GEA 56.7 EUR
APOSPC0560-5G APOSPC0560-1G APOSPC0560-25G
1-Fluoro-2-iodoethane 98%
1-Fluoro-2-iodoethane
Formula: C₂H₄FI
Punto di ebollizione: 98…102 °C
Densità: 2,136 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00748131
CAS Number: 762-51-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III