Stampa…
3-NTF-BOA, 5-carboxy-2-(trifluoromethyl)nitrobenzene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC0553-25G PC0553-5G
APOSPC0553-25GEA 168 EUR
APOSPC0553-25G APOSPC0553-5G
3-NTF-BOA, 5-carboxy-2-(trifluoromethyl)nitrobenzene 97%
3-NTF-BOA, 5-carboxy-2-(trifluoromethyl)nitrobenzene
Formula: C₈H₄F₃NO₄
Punto di fusione: 169 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00274359
CAS Number: 116965-16-3