Stampa…
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC0540-25G PC0540-5G PC0540-100G
APOSPC0540-25GEA 43.5 EUR
APOSPC0540-25G APOSPC0540-5G APOSPC0540-100G
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formula: C₈H₅BF₆O₂
Punto di fusione: 217…221 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051850
CAS Number: 73852-19-4