Stampa…
(3-Chloro-5-fluorophenyl)acetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(3-Chloro-5-fluorophenyl)acetic acid
PC0538-1G PC0538-25G PC0538-5G PC0538-100G PC0538-500G
APOSPC0538-1GEA 14.7 EUR
APOSPC0538-1G APOSPC0538-25G APOSPC0538-5G APOSPC0538-100G APOSPC0538-500G
(3-Chloro-5-fluorophenyl)acetic acid
(3-Chloro-5-fluorophenyl)acetic acid
Formula: (C₆H₃ClF)CH₂COOH
Peso molecolare: 188,59 g/mol
Punto di fusione: 82…85 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03788475
CAS Number: 202001-00-1