Stampa…
2,6-Difluoroanisole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC0537-10G PC0537-25G PC0537-100G
APOSPC0537-10GEA 75.4 EUR
APOSPC0537-10G APOSPC0537-25G APOSPC0537-100G
2,6-Difluoroanisole 98%
2,6-Difluoroanisole
Formula: C₇H₆F₂O
Punto di ebollizione: 70…72 °C/56mmHg
Densità: 1,221 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 42 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00142846
CAS Number: 437-82-1
UN: 1993
ADR: 3,III