3,4,5-Trifluoro-DL-phenylglycine
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-Amino-2-(3,4,5-trifluorophenyl)acetic acid, H-DL-Phg(3,4,5-TriF)-OH
Formula:
C₈H₆F₃NO₂ Peso molecolare: 205.14 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01631415 CAS Number: 261952-27-6 |