Stampa…
4-((Trifluoromethyl)thio)benzoyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC0524-1G PC0524-5G PC0524-10G
APOSPC0524-1GEA 21.9 EUR
APOSPC0524-1G APOSPC0524-5G APOSPC0524-10G
4-((Trifluoromethyl)thio)benzoyl chloride 97%
4-((Trifluoromethyl)thio)benzoyl chloride
Formula: C₈H₄ClF₃OS
Punto di ebollizione: 229…230 °C
Densità: 1,445 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 47,2 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631632
CAS Number: 330-14-3
UN: 2920
ADR: 8+3,II