Stampa…
3-(Trifluoromethoxy)-DL-phenylglycine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC0517-1G PC0517-5G PC0517-250MG
APOSPC0517-1GEA 193 EUR
APOSPC0517-1G APOSPC0517-5G APOSPC0517-250MG
3-(Trifluoromethoxy)-DL-phenylglycine
3-(Trifluoromethoxy)-DL-phenylglycine
Formula: C₉H₈F₃NO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631460
CAS Number: 261952-23-2