Stampa…
3-(Trifluoromethoxy)anisole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzene
PC0516-25G PC0516-5G PC0516-10G
APOSPC0516-25GEA 130 EUR
APOSPC0516-25G APOSPC0516-5G APOSPC0516-10G
3-(Trifluoromethoxy)anisole 98%
3-(Trifluoromethoxy)anisole
Formula: C₈H₇F₃O₂
Peso molecolare: 192,14 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631504
CAS Number: 142738-94-1