Stampa…
2-(Trifluoromethoxy)anisole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzene, 2-Trifluoromethoxyanisole
PC0515-1G PC0515-5G PC0515-25G
APOSPC0515-1GEA 21.9 EUR
APOSPC0515-1G APOSPC0515-5G APOSPC0515-25G
2-(Trifluoromethoxy)anisole 97%
2-(Trifluoromethoxy)anisole
Formula: C₈H₇F₃O₂
Punto di ebollizione: 69…70 °C/10mmHg
Flash Pt: 47 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 261952-22-1
UN: 1993
ADR: 3,III