Stampa…
α,α,α,2,4,6-Hexafluorotoluene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,4,6-Trifluorobenzotrifluoride, 1,3,5-Trifluoro-2-(trifluoromethyl)benzene
PC0514-5G PC0514-1G
APOSPC0514-5GEA 109 EUR
APOSPC0514-5G APOSPC0514-1G
α,α,α,2,4,6-Hexafluorotoluene
α,α,α,2,4,6-Hexafluorotoluene
Formula: C₇H₂F₆
Peso molecolare: 200,08 g/mol
Punto di ebollizione: 105…107 °C
Densità: 1,475 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 51 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00190109
CAS Number: 122030-04-0
UN: 1993
ADR: 3,III