Stampa…
2,3,6-Trifluoroanisole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC0510-1G PC0510-250MG
APOSPC0510-1GEA 24.8 EUR
APOSPC0510-1G APOSPC0510-250MG
2,3,6-Trifluoroanisole 98%
2,3,6-Trifluoroanisole
Formula: C₇H₅F₃O
Punto di ebollizione: 146 °C
Flash Pt: 45 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631501
CAS Number: 4920-34-7
UN: 3271
ADR: 3,III