Stampa…
2,3,4-Trifluoroanisole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1,2,3-Trifluoro-4-methoxybenzene
PC0507-25G PC0507-5G PC0507-100G
APOSPC0507-25GEA 325 EUR
APOSPC0507-25G APOSPC0507-5G APOSPC0507-100G
2,3,4-Trifluoroanisole 98%
2,3,4-Trifluoroanisole
Formula: C₇H₅F₃O
Peso molecolare: 162,11 g/mol
Punto di ebollizione: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042396
CAS Number: 203245-16-3