α,α,α',α'-Tetrafluoro-p-xylene 99%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
α,α,β,β-Tetrafluoro-p-xylene, 1,4-Bis(difluoromethyl)benzene
Intermediate for the preparation of octafluoro{2,2}para-cyclophane.
Formula:
C₈H₆F₄ Punto di ebollizione: 83…84 °C/30mmHg Densità: 1,312 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 63 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01320708 CAS Number: 369-54-0 |