Stampa…
α-Bromo-2,3,4,5-tetrafluorotoluene
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2,3,4,5-Tetrafluorobenzyl bromide
PC0500-25G PC0500-5G
APOSPC0500-25GEA 454 EUR
APOSPC0500-25G APOSPC0500-5G
α-Bromo-2,3,4,5-tetrafluorotoluene
α-Bromo-2,3,4,5-tetrafluorotoluene
Formula: C₇H₃BrF₄
Peso molecolare: 243 g/mol
Punto di ebollizione: 107…110 °C/65mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631453
CAS Number: 53001-71-1
UN: 3265
ADR: 8,II