Stampa…
2,3,4,5-Tetrafluorobenzyl alcohol, grado tecnico
Fornitore: Apollo Scientific
PC0497-1G PC0497-5G PC0497-10G
APOSPC0497-1GEA 20.5 EUR
APOSPC0497-1G APOSPC0497-5G APOSPC0497-10G
2,3,4,5-Tetrafluorobenzyl alcohol, grado tecnico
2,3,4,5-Tetrafluorobenzyl alcohol
Formula: C₇H₄F₄O
Peso molecolare: 180,1 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631452
CAS Number: 53072-18-7