3,5-Difluoro-4-methoxybenzoic acid 99%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC0494-1G
PC0494-25G
PC0494-5G
APOSPC0494-1GEA
21.9
EUR
APOSPC0494-1G
APOSPC0494-25G
APOSPC0494-5G
3,5-Difluoro-4-methoxybenzoic acid 99%
3,5-Difluoro-4-methoxybenzoic acid
Formula:
C₈H₆F₂O₃ Punto di fusione: 164…166 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD01090994 CAS Number: 319-60-8 |