Stampa…
2-Amino-5-chloro-2'-fluorobenzophenone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (2-Amino-5-chlorophenyl)(2-fluorophenyl)methanone
PC0492-100G PC0492-500G
APOSPC0492-100GEA 108 EUR
APOSPC0492-100G APOSPC0492-500G
2-Amino-5-chloro-2'-fluorobenzophenone
2-Amino-5-chloro-2'-fluorobenzophenone
Formula: C₁₃H₉ClFNO
Peso molecolare: 249,67 g/mol
Punto di fusione: 95…98 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00038381
CAS Number: 784-38-3
EINECS: 212-316-8